N,N-Diethyl-1-naphthylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936375-1G
APOSOR936375-1GEA 386 EUR InStock
APOSOR936375-1G
N,N-Diethyl-1-naphthylamine 95%
N,N-Diethyl-1-naphthylamine
Formule: C₁₄H₁₇N
MW: 199,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046389
Numéro CAS: 84-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité