N-Benzylideneaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936635-25G
APOSOR936635-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR936635-25G
N-Benzylideneaniline 95%
N-Benzylideneaniline
Formule: C₁₃H₁₁N
MW: 181,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003027
Numéro CAS: 538-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité