4-Butylbenzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Butylphenyl)methanamine
OR936806-5G
APOSOR936806-5GEA 444 EUR InStock
APOSOR936806-5G
4-Butylbenzylamine 95%
4-Butylbenzylamine
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258855
Numéro CAS: 57802-79-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité