N-(2-Methoxyethyl)ethylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936987-5G
APOSOR936987-5GEA 401 EUR InStock
APOSOR936987-5G
N-(2-Methoxyethyl)ethylamine 97%
N-(2-Methoxyethyl)ethylamine
Formule: C₅H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144876
Numéro CAS: 34322-82-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité