Ethyl-trans-2-hexenoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: trans-2-Hexenoic Acid Ethyl Ester, Ethyl (E)-2-hexenoate, Ethyl (E)-hex-2-enoate
OR937124-25G
APOSOR937124-25GEA 174 EUR InStock
APOSOR937124-25G
Ethyl-trans-2-hexenoate 97%
Ethyl-trans-2-hexenoate
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036541
Numéro CAS: 27829-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité