2,7-Diméthoxy-1,4,5,8-tétrahydronaphtalène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937133-5G
APOSOR937133-5GEA 183 EUR InStock
APOSOR937133-5G
2,7-Diméthoxy-1,4,5,8-tétrahydronaphtalène 97%
2,7-Diméthoxy-1,4,5,8-tétrahydronaphtalène
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269695
Numéro CAS: 1614-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité