2-Méthoxybiphényle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Biphenyl-2-yl methyl ether, 2-Phenylanisole
OR937140-25G
APOSOR937140-25GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR937140-25G
2-Méthoxybiphényle 95%
2-Méthoxybiphényle
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008367
Numéro CAS: 86-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité