4-tert-Butylphenyl acetate 95%
Synonyms: Acetic Acid 4-tert-Butylphenyl Ester
OR937200-5G
APOSOR937200-5G
4-tert-Butylphenyl acetate 95%
4-tert-Butylphenyl acetate
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026308
Numéro CAS: 3056-64-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité