1-(2-Cyanoethyl)-2-phenylimidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Phenyl-1-imidazolyl)propionitrile
OR937224-25G
APOSOR937224-25GEA 154 EUR InStock
APOSOR937224-25G
1-(2-Cyanoethyl)-2-phenylimidazole 95%
1-(2-Cyanoethyl)-2-phenylimidazole
Formule: C₁₂H₁₁N₃
MW: 197,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 23996-12-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité