2-Méthyl-6-(2-méthyl-2-propanyl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-tert-Butyl-o-toluidine
OR937298-1G
APOSOR937298-1GEA 473 EUR InStock
APOSOR937298-1G
2-Méthyl-6-(2-méthyl-2-propanyl)aniline 95%
2-Méthyl-6-(2-méthyl-2-propanyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025208
Numéro CAS: 13117-94-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité