2-Chloro-6-methylbenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937301-5G
APOSOR937301-5GEA 162 EUR InStock
APOSOR937301-5G
2-Chloro-6-methylbenzonitrile 95%
2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001782
Numéro CAS: 6575-09-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité