2-Butyl-3-méthylpyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937428-1G
APOSOR937428-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR937428-1G
2-Butyl-3-méthylpyrazine 95%
2-Butyl-3-méthylpyrazine
Formule: C₉H₁₄N₂
MW: 150,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038031
Numéro CAS: 15987-00-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité