1-Acetylpyrrolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937467-5G
APOSOR937467-5GEA 150 EUR InStock
APOSOR937467-5G
1-Acetylpyrrolidine 95%
1-Acetylpyrrolidine
Formule: C₆H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014096
Numéro CAS: 4030-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité