2,3-Dicyano-5-methylpyrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937582-5G
APOSOR937582-5GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR937582-5G
2,3-Dicyano-5-methylpyrazine 98%
2,3-Dicyano-5-methylpyrazine
Formule: C₇H₄N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191635
Numéro CAS: 52197-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité