Vinyl-2-chlorobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937613-5G
APOSOR937613-5GEA 464 EUR InStock
APOSOR937613-5G
Vinyl-2-chlorobenzoate 95%
Vinyl-2-chlorobenzoate
Formule: C₉H₇ClO₂
MW: 182,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059479
Numéro CAS: 15721-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité