Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Benzoylpiperidin-4-one 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR9378-1G
APOSOR9378-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9378-1G
1-Benzoylpiperidin-4-one 98%
1-Benzoylpiperidin-4-one


Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,24 g/mol
Point d'ébullition: 158…160 °C/0.2mmHg
Point de fusion: 55…59 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006189
Numéro CAS: 24686-78-0
EINECS: 246-407-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité