3-Acryloyl-1,3-oxazolidin-2-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Acryloyloxazolidin-2-one
OR937850-1G
APOSOR937850-1GEA 410 EUR InStock
APOSOR937850-1G
3-Acryloyl-1,3-oxazolidin-2-one 98%
3-Acryloyl-1,3-oxazolidin-2-one
Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038407
Numéro CAS: 2043-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité