Ethylene glycol mono-m-tolyl ether 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Methylphenoxy)ethanol, 2-(m-Tolyloxy)ethanol, 3-(2-Hydroxyethoxy)toluene
OR937919-5G
APOSOR937919-5GEA 122 EUR InStock
APOSOR937919-5G
Ethylene glycol mono-m-tolyl ether 98%
Ethylene glycol mono-m-tolyl ether
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014035
Numéro CAS: 13605-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité