2-Cyclopentylethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938017-5G
APOSOR938017-5GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR938017-5G
2-Cyclopentylethanol 95%
2-Cyclopentylethanol
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019301
Numéro CAS: 766-00-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité