N-Methylacétanilide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938036-25G
APOSOR938036-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR938036-25G
N-Methylacétanilide 98%
N-Methylacétanilide
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,1897 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026181
Numéro CAS: 579-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité