2,2,4,4-Tétraméthyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 1-oxyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938091-1G
APOSOR938091-1GEA 683 EUR InStock
APOSOR938091-1G
2,2,4,4-Tétraméthyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 1-oxyde 95%
2,2,4,4-Tétraméthyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 1-oxyde
Formule: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010542
Numéro CAS: 10135-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité