Acétate de 2-naphtyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938172-25G
APOSOR938172-25GEA 147 EUR InStock
APOSOR938172-25G
Acétate de 2-naphtyle 95%
Acétate de 2-naphtyle
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004060
Numéro CAS: 1523-11-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité