2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
OR9383-1G
APOSOR9383-1GEA 278 EUR InStock
APOSOR9383-1G
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₃
MW: 193,01 g/mol
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03425959
Numéro CAS: 874219-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité