2-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9384-1G
APOSOR9384-1GEA 321 EUR InStock
APOSOR9384-1G
2-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 95%
2-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₄BNO₄
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235036
Numéro CAS: 874219-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité