3-Methoxyphthalide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxyisobenzofuran-1(3H)-one, 3-Methoxy-1(3H)-isobenzofuranone
OR938427-5G
APOSOR938427-5GEA 163 EUR InStock
APOSOR938427-5G
3-Methoxyphthalide 95%
3-Methoxyphthalide
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,1580 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01652196
Numéro CAS: 4122-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité