O-Acetyl-N-tert-butylhydroxylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938608-1G
APOSOR938608-1GEA 112 EUR InStock
APOSOR938608-1G
O-Acetyl-N-tert-butylhydroxylamine hydrochloride 95%
O-Acetyl-N-tert-butylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12545957
Numéro CAS: 851074-40-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité