Ethyl 1-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938628-1G
APOSOR938628-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR938628-1G
Ethyl 1-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl 1-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₆O₃
MW: 172,222 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797659
Numéro CAS: 1127-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité