2-Méthyl-6-phénylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938642-1G
APOSOR938642-1GEA 221 EUR InStock
APOSOR938642-1G
2-Méthyl-6-phénylpyridine 95%
2-Méthyl-6-phénylpyridine
Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00796537
Numéro CAS: 46181-30-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité