2,3-Thiophenedicarboxylic anhydride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Thieno[2,3-c]furan-4,6-dione
OR938656-1G
APOSOR938656-1GEA 560 EUR InStock
APOSOR938656-1G
2,3-Thiophenedicarboxylic anhydride 95%
2,3-Thiophenedicarboxylic anhydride
Formule: C₆H₂O₃S
MW: 154,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832453
Numéro CAS: 6007-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité