Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-1,3-Cyclohexanediol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: trans-1,3-Dihydroxycyclohexane

OR938906-1G
APOSOR938906-1GEA 467 EUR InStock
APOSOR938906-1G
trans-1,3-Cyclohexanediol 98%
trans-1,3-Cyclohexanediol


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point de fusion: 113 - 120 °C
Numéro MDL: MFCD16295186
Numéro CAS: 5515-64-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité