Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Nitrosalicyl alcohol, 2-(Hydroxymethyl)-4-nitrophenol, 2-Hydroxy-5-nitrobenzyl alcohol

OR938939-25G
APOSOR938939-25GEA 255 EUR InStock
APOSOR938939-25G
2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol 98%
2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol


Formule: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Point de fusion: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321361
Numéro CAS: 39224-61-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité