2,2-Dimethylvaleronitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939158-5G
APOSOR939158-5GEA 684 EUR InStock
APOSOR939158-5G
2,2-Dimethylvaleronitrile 95%
2,2-Dimethylvaleronitrile
Formule: C₇H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 20654-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité