3-Acetylbiphenyl 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Biphenyl-3-yl-ethanone, 1-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)ethanone
OR939300-1G
APOSOR939300-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR939300-1G
3-Acetylbiphenyl 97%
3-Acetylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048220
Numéro CAS: 3112-01-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité