Mevalonic lactone methacrylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939346-1G
APOSOR939346-1GEA 377 EUR InStock
APOSOR939346-1G
Mevalonic lactone methacrylate 95%
Mevalonic lactone methacrylate
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 177080-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité