[(1-Ethylpiperidin-4-yl)methyl]amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (1-Ethylpiperidin-4-yl)methanamine
OR939382-1G
APOSOR939382-1GEA 299 EUR InStock
APOSOR939382-1G
[(1-Ethylpiperidin-4-yl)methyl]amine 95%
[(1-Ethylpiperidin-4-yl)methyl]amine
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05022431
Numéro CAS: 21168-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité