Chloromethyl-2,2,2-trichloroethyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939469-5G
APOSOR939469-5GEA 435 EUR InStock
APOSOR939469-5G
Chloromethyl-2,2,2-trichloroethyl ether 95%
Chloromethyl-2,2,2-trichloroethyl ether
Formule: C₃H₄Cl₄O
MW: 197,86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 69573-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité