2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9398-1G
APOSOR9398-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR9398-1G
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₄N₂O₂S
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06203554
Numéro CAS: 40283-46-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité