1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR939803-10G
APOSOR939803-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR939803-10G
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers) 95%
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers)
Formule: C₈H₁₂O
Point d'ébullition: 159 °C
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022356
Numéro CAS: 106-86-5
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité