3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR940598-100G
APOSOR940598-100GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR940598-100G
3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile
3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02256160
Numéro CAS: 60758-86-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité