ɑ,ɑ'-Dihydroxy-1,3-diisopropylbenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Bis(α-hydroxyisopropyl)benzene, α,α'-Dihydroxy-1,3-diisopropylbenzene, α,α,α',α'-Tetramethyl-1,3-benzenedimethanol, ɑ,ɑ,ɑ',ɑ'-Tetramethyl-1,3-benzenedimethanol, 1,3-Bis(ɑ-hydroxyisopropyl)benzene, 2,2'-(m-Phenylene)di-2-propanol
OR941073-25G
APOSOR941073-25GEA 154 EUR InStock
APOSOR941073-25G
ɑ,ɑ'-Dihydroxy-1,3-diisopropylbenzene 95%
alpha,alpha'-Dihydroxy-1,3-diisopropylbenzene
Formule: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059139
Numéro CAS: 1999-85-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité