Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-bromo-3-hydroxybenzoïque 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR9414-5G OR9414-100G OR9414-25G
APOSOR9414-5GEA 87 EUR InStock
APOSOR9414-5G APOSOR9414-100G APOSOR9414-25G
Acide 4-bromo-3-hydroxybenzoïque 98%
Acide 4-bromo-3-hydroxybenzoïque


Formule: C₇H₅BrO₃
Point de fusion: 225…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056371
Numéro CAS: 14348-38-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité