Butyl 2-oxoacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941629-1G
APOSOR941629-1GEA 647 EUR InStock
APOSOR941629-1G
Butyl 2-oxoacetate 95%
Butyl 2-oxoacetate
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,142 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043908
Numéro CAS: 6295-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité