(5-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941669-1G
APOSOR941669-1GEA 319 EUR InStock
APOSOR941669-1G
(5-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol 98%
(5-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol
Formule: C₈H₉NO₄
MW: 183,161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261036
Numéro CAS: 879-55-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité