3-(N-Ethylaminocarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Ethylcarbamoyl)-5-nitrophenylboronic acid
OR9419-1G
APOSOR9419-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR9419-1G
3-(N-Ethylaminocarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
3-(N-Ethylaminocarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₁BN₂O₅
MW: 238,005 g/mol
Point de fusion: 187…191 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07783872
Numéro CAS: 871332-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité