Methyl 4-formyl-3-methoxybenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941918-1G
APOSOR941918-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR941918-1G
Methyl 4-formyl-3-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-formyl-3-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17169951
Numéro CAS: 74733-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité