5-Bromo-2-(bromomethyl)benzonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941937-250MG
APOSOR941937-250MGEA 121 EUR InStock
APOSOR941937-250MG
5-Bromo-2-(bromomethyl)benzonitrile 95+%
5-Bromo-2-(bromomethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅Br₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261033
Numéro CAS: 156001-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité