6-(Methoxymethyl)-2-(methylthio)pyrimidin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-6-(methoxymethyl)-2-(methylthio)pyrimidine
OR9422-1G
APOSOR9422-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR9422-1G
6-(Methoxymethyl)-2-(methylthio)pyrimidin-4-ol
6-(Methoxymethyl)-2-(methylthio)pyrimidin-4-ol
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052618
Numéro CAS: 68087-13-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité