(S)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR942322-1G
APOSOR942322-1GEA 212 EUR InStock
APOSOR942322-1G
(S)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine 95%
(S)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine
Formule: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06761787
Numéro CAS: 133492-69-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité