3-(Isopropylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Isopropylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid
OR9424-1G
APOSOR9424-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR9424-1G
3-(Isopropylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
3-(Isopropylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BN₂O₅
MW: 252,032 g/mol
Point de fusion: 198…201 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07783875
Numéro CAS: 871332-83-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité