6-Chloro-2-methylbenzoxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR942672-1G
APOSOR942672-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR942672-1G
6-Chloro-2-methylbenzoxazole 95%
6-Chloro-2-methylbenzoxazole
Formule: C₈H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027438
Numéro CAS: 63816-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité